Ditiodiglikol tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Hydroxyethyl disulphide, 2,2'-Dithiobisethanol, 2,2'-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
L11800.18
L11800.30
L11800.18EA
533
PLN
L11800.18
L11800.30
Ditiodiglikol tech. 90%, Technical Grade
Ditiodiglikol
Purity: 90%
CAS No.: 1892-29-1
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.24
Flash Point:
Formuła:
C₄H₁₀O₂S₂ Temp. Wrzenia: 158…163 °C (3,5 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 25 °C Gęstość: 1,261 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002906 Numer CAS: 1892-29-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-576-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |