Drukuj
Chlorek kwasu chlorooctowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek chloroacetylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
8.02411.0005EA 149 PLN
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
Chlorek kwasu chlorooctowego, Sigma-Aldrich®
Chlorek kwasu chlorooctowego
Formuła: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 105
Temp. topnienia: –22.5 °C
Gęstość: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000725
Numer CAS: 79-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-171-6
Jednostka: 1752
ADR: 6.1 (8) I
Klasyfikacja Merck : 13,02074