Drukuj
Chlorek kwasu chlorooctowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek chloroacetylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
104493-100G 104493-500G 104493-5G
SIAL104493-100GEA 117 PLN
SIAL104493-100G SIAL104493-500G SIAL104493-5G
Chlorek kwasu chlorooctowego, Sigma-Aldrich®
Chlorek kwasu chlorooctowego
Formuła: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 105
Temp. topnienia: –22.5 °C
Gęstość: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Numer MDL: MFCD00000725
Numer CAS: 79-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-171-6
Jednostka: 1752
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,02074