Drukuj

Chlorek kwasu chlorooctowego, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: Chlorek chloroacetylu

M-Clarity™ quality level = MQ200

22880-100ML 22880-1L 22880-500ML
SIAL22880-100MLEA 158 PLN
SIAL22880-100ML SIAL22880-1L SIAL22880-500ML
Chlorek kwasu chlorooctowego, Sigma-Aldrich®
Chlorek kwasu chlorooctowego
Formuła: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 105
Temp. topnienia: –22.5 °C
Gęstość: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Numer MDL: MFCD00000725
Numer CAS: 79-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-171-6
Jednostka: 1752
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,02074

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR