Drukuj
Chlorek kwasu chlorooctowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek chloroacetylu
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 518 PLN
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Chlorek kwasu chlorooctowego 98%
Chlorek kwasu chlorooctowego
Formuła: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 105 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1.42 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000725
Numer CAS: 79-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-171-6
Jednostka: 1752
ADR: 6.1
Klasyfikacja Merck : 13,02074
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %