Drukuj
Chlodifluorooctan sodu 97%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
A15756.14 A15756.22 A15756.36
A15756.14EA 521 PLN
A15756.14 A15756.22 A15756.36
Chlodifluorooctan sodu 97%, rods
Chlodifluorooctan sodu
Purity: 97% CAS No.: 1895-39-2 Molecular Formula: ClCF2CO2Na Formula Weight: 152.46 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 4162363
Formuła: C₂ClF₂NaO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064771
Numer CAS: 1895-39-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-586-0