Drukuj
Trichlorek boru 1 M in hexane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
198921000 198928000
198921000.EA 446 PLN
198921000. 198928000.
Trichlorek boru 1 M in hexane, AcroSeal®
Trichlorek boru
Formuła: BCl₃
Gęstość: 0,738 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011313
Numer CAS: 10294-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-658-4
Jednostka: 3286
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M