Drukuj
Trichlorek boru 1 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
348325-100ML 348325-800ML
SIAL348325-100MLEA 306 PLN
SIAL348325-100ML SIAL348325-800ML
Trichlorek boru 1 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Trichlorek boru
Formuła: BCl₃
MW: 117.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 12.4
Temp. topnienia: -107
Gęstość: 1.876
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011313
Numer CAS: 10294-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-658-4
Jednostka: 3384
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 12,01378