Drukuj
Trichlorek boru 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
176681000 176688000
176681000.EA 534 PLN
176681000. 176688000.
Trichlorek boru 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Trichlorek boru
Formuła: BCl₃
MW: 117.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 12.4
Temp. topnienia: -107
Gęstość: 1.876
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011313
Numer CAS: 10294-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-658-4
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,01378
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Solution (May darken on storage)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %