Drukuj
Tribromek boru 1 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
378191000 378198000
378191000.EA 437 PLN
378191000. 378198000.
Tribromek boru 1 M in heptane, AcroSeal®
Tribromek boru
Formuła: BBr₃
Temp. Wrzenia: 90 °C
Gęstość: 0,869 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011312
Numer CAS: 10294-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-657-9
Jednostka: 3384
ADR: 6.1,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M