Tribromek boru 1 M in dichloromethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14880.AC
L14880.AE
L14880.A1
L14880.ACEA
429
PLN
L14880.AC
L14880.AE
L14880.A1
Tribromek boru 1 M in dichloromethane
Tribromek boru
CAS No.: 10294-33-4
Molecular Formula: BBr3
Formula Weight: 250.52
Refractive Index: 1.4340
Merck Reference: 14,1347
UN No.: 3390
MDL No.: MFCD00011312
Formuła:
BBr₃ MW: 250.52 g/mol Temp. Wrzenia: 91.2 Temp. topnienia: -46 Gęstość: 1.467 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011312 Numer CAS: 10294-33-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-657-9 Jednostka: 3390 ADR: 6.1 I Klasyfikacja Merck : 14,1347 |