Drukuj
Tribromek boru 1 M in methylene chloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
198900100 198901000 198908000
ACRO198900100EA 349 PLN
ACRO198900100 ACRO198901000 ACRO198908000
Tribromek boru 1 M in methylene chloride
Tribromek boru
Formuła: BBr₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011312
Numer CAS: 10294-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-657-9
Jednostka: 3390
ADR: 6.1,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to dark brown Solution (May darken on storage. May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M