Drukuj
Kwas (±)-izonipekotynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122620250 122621000 122625000
ACRO122620250EA 209 PLN
ACRO122620250 ACRO122621000 ACRO122625000
Kwas (±)-izonipekotynowy 99%
Kwas (±)-izonipekotynowy
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006004
Numer CAS: 498-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-872-3
Klasyfikacja Merck : 13,05208
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C, 4 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)