Drukuj
Kwas (±)-izonipekotynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I18008-100G I18008-25G
SIALI18008-100GEA 891 PLN
SIALI18008-100G SIALI18008-25G
Kwas (±)-izonipekotynowy, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 157 °C
Numer MDL: MFCD00006004
Numer CAS: 498-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-872-3
Klasyfikacja Merck : 13,05208