(±)-Nipecotic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24723.03
B24723.06
B24723.14
B24723.03EA
207
PLN
B24723.03
B24723.06
B24723.14
(±)-Nipecotic acid ≥98%
(±)-Nipecotic acid
Purity: 98%
CAS No.: 498-95-3
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 261° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 81096
Merck Reference: 14,6561
MDL No.: MFCD00005992
Formuła:
C₆H₁₁NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005992 Numer CAS: 498-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-873-9 Klasyfikacja Merck : 14,6561 |