Drukuj
Kwas pipekolinowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
131280250 131281000
ACRO131280250EA 335 PLN
ACRO131280250 ACRO131281000
Kwas pipekolinowy 99%
Kwas pipekolinowy
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16 g/mol
Temp. topnienia: 268…278 °C
Numer MDL: MFCD00064347
Numer CAS: 535-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-616-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 268 to 278 °C (Dec)
Water ≤1 % (K.F.)
Loss on drying ≤1 % (100 °C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV (3 M in water)
pH 5.0 to 7.0 (1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤2 ppm