Kwas pipekolinowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
B23541.06
B23541.14
B23541.22
B23541.06EA
236
PLN
B23541.06
B23541.14
B23541.22
Kwas pipekolinowy ≥99%
Kwas pipekolinowy
Purity: 99%
CAS No.: 535-75-1
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 81095
Merck Reference: 14,7458
MDL No.: MFCD00064347
Formuła:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129.16 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064347 Numer CAS: 535-75-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-616-3 |