Amoniak roztwór 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Amoniak
87766.290EA
325
PLN
87766.290
Amoniak roztwór 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Amoniak roztwór
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
NH₃ MW: 35,05 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8,III |