Drukuj
Amoniak roztwór 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 608 PLN
338818-100ML 338818-1L
Amoniak roztwór 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: 32 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %