Drukuj
Kwas 6-metylonikotynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
307620010 307620050
ACRO307620010EA 168 PLN
ACRO307620010 ACRO307620050
Kwas 6-metylonikotynowy 99%
Kwas 6-metylonikotynowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 209…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006341
Numer CAS: 3222-47-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %