Drukuj
ε-Heksalakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
704067-100G 704067-500G
SIAL704067-100GEA 0 PLN
SIAL704067-100G SIAL704067-500G
ε-Heksalakton, Sigma-Aldrich®
ε-Heksalakton
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,0705 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003267
Numer CAS: 502-44-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-938-1