Drukuj
ε-Heksalakton monomer 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
173440010 173442500 173440025
ACRO173440010EA 773 PLN
ACRO173440010 ACRO173442500 ACRO173440025
ε-Heksalakton monomer 99%
ε-Heksalakton
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003267
Numer CAS: 502-44-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-938-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %