ε-Heksalakton ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 502-44-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 109°(228°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.078
Refractive Index: 1.4630
Appearance: Colourless
Melting Point: -2°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 106919
MDL No.: MFCD00003267
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 235…236 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1,078 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003267 Numer CAS: 502-44-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-938-1 |