Drukuj
6-Bromoheksanian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
324728-100G 324728-25G
SIAL324728-100GEA 1160 PLN
SIAL324728-100G SIAL324728-25G
6-Bromoheksanian etylu, Sigma-Aldrich®
6-Bromoheksanian etylu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 69…72 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 33 °C
Gęstość: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000270
Numer CAS: 25542-62-5
Numer WE (dawny EINECS): 247-085-2