Drukuj
6-Bromoheksanian etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
305920250 305921000
ACRO305920250EA 431 PLN
ACRO305920250 ACRO305921000
6-Bromoheksanian etylu 98%
6-Bromoheksanian etylu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 128…130 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: 33 °C
Gęstość: 1,254 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58,3 °C
Numer MDL: MFCD00000270
Numer CAS: 25542-62-5
Numer WE (dawny EINECS): 247-085-2
Jednostka: 3272
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %