6-Bromoheksanian etylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18398.18
A18398.09
A18398.30
A18398.18EA
957
PLN
A18398.18
A18398.09
A18398.30
6-Bromoheksanian etylu ≥97%
6-Bromoheksanian etylu
Purity: 97+%
CAS No.: 25542-62-5
Molecular Formula: Br(CH2)5CO2CH2CH3
Formula Weight: 223.12
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 128…130 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 33 °C Gęstość: 1,254 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000270 Numer CAS: 25542-62-5 Numer WE (dawny EINECS): 247-085-2 |