Ethyl-6-aminohexanoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
6-Aminohexanoic acid ethyl ester, 6-Aminocaproic acid ethyl ester
H50296.03
H50296.MD
H50296.03EA
2390
PLN
H50296.03
H50296.MD
Ethyl-6-aminohexanoate 98%
Ethyl-6-aminohexanoate
Purity: 98%
CAS No.: 371-34-6
Molecular Formula: C8H17NO2
Formula Weight: 159.23
MDL No.: MFCD00233495
Formuła:
C₈H₁₇NO₂ MW: 159.23 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00233495 Numer CAS: 371-34-6 |