Drukuj
Kwas 6-aminonikotynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 533 PLN
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
Kwas 6-aminonikotynowy 98%
Kwas 6-aminonikotynowy
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006326
Numer CAS: 3167-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-630-4
Klasyfikacja Merck : 13,00455
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %