Kwas 6-aminonikotynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11223.06
A11223.14
A11223.06EA
771
PLN
A11223.06
A11223.14
Kwas 6-aminonikotynowy 98%
Kwas 6-aminonikotynowy
Purity: 98%
CAS No.: 3167-49-5
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 115992
Merck Reference: 14,456
MDL No.: MFCD00006326
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006326 Numer CAS: 3167-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-630-4 Klasyfikacja Merck : 14,456 |