Kwas 5-Metylonikotynowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16370.03
L16370.06
L16370.03EA
858
PLN
L16370.03
L16370.06
Kwas 5-Metylonikotynowy ≥97%
Kwas 5-Metylonikotynowy
Purity: 97%
CAS No.: 3222-49-9
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 210-215°
Beilstein Reference: 112288
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. topnienia: 210…215 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00829036 Numer CAS: 3222-49-9 |