δ-Walerolakton ≥98% may contain polymer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04794.14
L04794.22
L04794.36
L04794.14EA
448
PLN
L04794.14
L04794.22
L04794.36
δ-Walerolakton ≥98% may contain polymer
δ-Walerolakton
Purity: 98%
CAS No.: 542-28-9
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -13 to -12°
Boiling Point: 58-60°/0.5mm
Beilstein Reference: 106436
MDL No.: MFCD00006645
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 58…60 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: –13 °C…–12 °C Gęstość: 1,056 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006645 Numer CAS: 542-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-807-1 |