Drukuj
δ-Walerolakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pentan-5-olide, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxypentanoic acid lactone, δ-Valerolactone
M-Clarity™ quality level = MQ100
389579-100ML 389579-25ML
SIAL389579-100MLEA 795 PLN
SIAL389579-100ML SIAL389579-25ML
δ-Walerolakton, Sigma-Aldrich®
δ-Walerolakton
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 228…230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1.0988 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006645
Numer CAS: 542-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-807-1