(±)-δ-Heksalakton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19274.14
A19274.22
A19274.14EA
442
PLN
A19274.14
A19274.22
(±)-δ-Heksalakton ≥98%
(±)-δ-Heksalakton
Purity: 98%
CAS No.: 823-22-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: 18°
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 80501
MDL No.: MFCD00083574
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 231 °C Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00083574 Numer CAS: 823-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-511-8 |