(±)-δ-Dodekalakton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14406.14
L14406.22
L14406.14EA
298
PLN
L14406.14
L14406.22
(±)-δ-Dodekalakton ≥98%
(±)-δ-Dodekalakton
Purity: 98%
CAS No.: 713-95-1
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: -7°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1282749
MDL No.: MFCD00006651
Formuła:
C₁₂H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 288 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,950 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006651 Numer CAS: 713-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-932-4 |