Drukuj
(±)-δ-Dodekalakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W240109-10KG-K W240109-1KG-K W240109-5KG-K
SIALW240109-10KG-KEA 3950 PLN
SIALW240109-10KG-K SIALW240109-1KG-K SIALW240109-5KG-K
(±)-δ-Dodekalakton, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Dodekalakton
Formuła: C₁₂H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 126…128 °C (0,5 mmHg)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0,9585 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006651
Numer CAS: 713-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-932-4