Drukuj
4-Phenylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
639869-1G 639869-5G
SIAL639869-1GEA 240 PLN
SIAL639869-1G SIAL639869-5G
4-Phenylpiperidine, Sigma-Aldrich®
4-Phenylpiperidine
Formuła: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 257
Temp. topnienia: 58…62 °C
Gęstość: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006002
Numer CAS: 771-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-243-1