Drukuj
4-Phenylpiperidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
164770010 164770050
ACRO164770010EA 261 PLN
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phenylpiperidine 98%
4-Phenylpiperidine
Formuła: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 255…257 °C (727 mmHg)
Temp. topnienia: 57…63 °C
Gęstość: 0.967
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006002
Numer CAS: 771-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-243-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %