Kwas 4-toliloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13347.03
A13347.06
A13347.14
A13347.03EA
322
PLN
A13347.03
A13347.06
A13347.14
Kwas 4-toliloboronowy ≥98%
Kwas 4-toliloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 5720-05-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: 246-254°
Beilstein Reference: 2935970
Formuła:
C₇H₉BO₂ Temp. topnienia: 246…254 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039138 Numer CAS: 5720-05-8 |