4-Iodophenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
H51119.03
H51119.06
H51119.14
H51119.03EA
255
PLN
H51119.03
H51119.06
H51119.14
4-Iodophenylboronic acid ≥97%
4-Iodophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5122-99-6
Molecular Formula: C6H6BIO2
Formula Weight: 247.83
MDL No.: MFCD02093073
Formuła:
C₆H₆BIO₂ MW: 247.83 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01319014 Numer CAS: 5122-99-6 |