(±)-γ-Undekalakton ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16028.AE
L16028.AP
L16028.AEEA
392
PLN
L16028.AE
L16028.AP
(±)-γ-Undekalakton ≥99%
(±)-γ-Undekalakton
Purity: 99%
CAS No.: 104-67-6
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 164-166°/13mm
Beilstein Reference: 81943
MDL No.: MFCD00005405
Formuła:
C₁₁H₂₀O₂ Temp. Wrzenia: 164…166 °C (13 mmHg) Gęstość: 0,949 Temp. Zapłonu: 156 °C (312 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005405 Numer CAS: 104-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-225-4 |