Drukuj
(±)-γ-Undekalakton 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
259490250 259491000 259495000
ACRO259490250EA 137 PLN
ACRO259490250 ACRO259491000 ACRO259495000
(±)-γ-Undekalakton 98%
(±)-γ-Undekalakton
Formuła: C₁₁H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 286 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,9425 g/cm³
Temp. Zapłonu: 145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005405
Numer CAS: 104-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-225-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.939 to 0.948