Drukuj
(±)-γ-Undekalakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W309109-10KG-K W309109-1KG-K W309109-5KG-K
SIALW309109-10KG-KEA 2210 PLN
SIALW309109-10KG-K SIALW309109-1KG-K SIALW309109-5KG-K
(±)-γ-Undekalakton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Undekalakton
Formuła: C₁₁H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 297 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9414 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005405
Numer CAS: 104-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-225-4