Drukuj
(±)-γ-Oktalakton 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
129400250 129401000
ACRO129400250EA 175 PLN
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Oktalakton 98%
(±)-γ-Oktalakton
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00005402
Numer CAS: 104-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-208-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %