Drukuj
(±)-γ-Oktalakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279617-100G-K W279617-1KG-K
SIALW279617-100G-KEA 731 PLN
SIALW279617-100G-K SIALW279617-1KG-K
(±)-γ-Oktalakton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Oktalakton
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,991 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00005402
Numer CAS: 104-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-208-1