(±)-γ-Oktalakton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
A18142.22
A18142.14
A18142.22EA
1330
PLN
A18142.22
A18142.14
(±)-γ-Oktalakton ≥98%
(±)-γ-Oktalakton
Purity: 98%
CAS No.: 104-50-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.444
Boiling Point: 233-235°
MDL No.: MFCD00005402
Formuła:
C₈H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 233…235 °C Gęstość: 0,981 Temp. Zapłonu: 126 °C (259 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005402 Numer CAS: 104-50-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-208-1 |