Drukuj
(±)-γ-Nonalakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W278106-10KG-K W278106-1KG-K W278106-25KG-K
SIALW278106-10KG-KEA 1790 PLN
SIALW278106-10KG-K SIALW278106-1KG-K SIALW278106-25KG-K
(±)-γ-Nonalakton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Nonalakton
Formuła: C₉H₁₆O₂
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005403
Numer CAS: 104-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-219-1