Drukuj
Piperydyn-4-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
128775-100G 128775-25G 128775-5G
SIAL128775-100GEA 832 PLN
SIAL128775-100G SIAL128775-25G SIAL128775-5G
Piperydyn-4-ol, Sigma-Aldrich®
Piperydyn-4-ol
Formuła: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 222
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temp. Zapłonu: <100 °C
Numer MDL: MFCD00005999
Numer CAS: 5382-16-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-373-1