Drukuj
Piperydyn-4-ol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
366510250 366511000
ACRO366510250EA 517 PLN
ACRO366510250 ACRO366511000
Piperydyn-4-ol 99+%
Piperydyn-4-ol
Formuła: C₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 108…114 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 85…90 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005999
Numer CAS: 5382-16-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-373-1
Jednostka: 3263
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %