Piperydyn-4-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
B22723.06
B22723.14
B22723.22
AB131656.0025
B22723.02
B22723.06EA
282
PLN
B22723.06
B22723.14
B22723.22
ABCRAB131656.0025
B22723.02
Piperydyn-4-ol ≥97%
Piperydyn-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 5382-16-1
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5-11.7
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 108-114°/10mm
Beilstein Reference: 102738
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005999
Formuła:
C₅H₁₁NO MW: 101.15 g/mol Temp. Wrzenia: 108…114 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 86…90 °C Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005999 Numer CAS: 5382-16-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-373-1 Jednostka: 3263 ADR: 8 III |