Kwas 4-winylofenyloboronowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
359810010
359810050
ACRO359810010EA
209
PLN
ACRO359810010
ACRO359810050
Kwas 4-winylofenyloboronowy 98%
Kwas 4-winylofenyloboronowy
Formuła:
C₈H₉BO₂ Temp. topnienia: 190 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00239441 Numer CAS: 2156-04-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |